Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ SCX
Code produit 11538340 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
11538340 10 mm 4 mm 4 pièces
10344423 50 mm 2,1 mm 1 pièce
10150943 50 mm 3 mm 1 pièce
10323105 100 mm 1 mm 1 pièce
10562455 100 mm 2,1 mm 1 pièce
10271275 100 mm 3 mm 1 pièce
10354133 100 mm 4,6 mm 1 pièce
10538205 150 mm 1 mm 1 pièce
10602294 150 mm 2,1 mm 1 pièce
10699993 150 mm 3 mm 1 pièce
10181123 150 mm 4,6 mm 1 pièce
10496654 250 mm 1 mm 1 pièce
10612294 250 mm 2,1 mm 1 pièce
10572265 250 mm 4,6 mm 1 pièce
10725564 50 mm 4,6 mm -
10331115 10 mm 1 mm 4 pièces
10545625 10 mm 3 mm 4 pièces
11528340 10 mm 2,1 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 11538340 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 73205014001
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Cartouche de protection, 4/boîte ; Taux de carbone : 3% ; Taille des pores : 300 Å ; Phase de colonne : Échange d’ions
Utilisez les colonnes LC SCX Thermo Scientific™ BioBasic™ pour la séparation optimisée des protéines, peptides et autres espèces cationiques. Ces colonnes haute performance sont idéales pour l’analyse des protéines, peptides et autres biomolécules, offrant une meilleure efficacité que l’échange d’ions polymériques.
  • Phase échangeuse de cations forts basée sur une chimie acide sulfonique
  • Séparation et rétention des espèces basiques et autres espèces cationiques
  • 300 Å de taille de pores pour des séparations de protéines et peptides améliorées
  • Stabilité exceptionnelle dans des conditions de pH exigeantes
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Cartouche de garde, 4/boîte
Diamètre (métrique) 4 mm
Longueur (métrique) 10 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 300 Å
Surface spécifique 100 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L52
Phase stationnaire Acide sulfonique
Gamme de produits BioBasic
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 3 %
Type de colonne Échange d’ions
“End-capped” No
Phase Échange d’ions
Technique Bio-LC
Type de produit Cartouche de protection