Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique BioBasic™ PREP SEC 300
Code produit 16536130 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
150 mm
300 mm
Diamètre (métrique):
7,8 mm
7,8 mm
20 mm
Format de colonne:
Colonne haute température
Colonne préparative, standard
Pré-colonne
Pré-colonne préparative
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Format de colonne unitSize
16536130 300 mm 7,8 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
10119134 150 mm 7,8 mm Colonne haute température 1 pièce
10434413 300 mm 7,8 mm Colonne haute température 1 pièce
16328616 50 mm 20 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
10301365 30 mm 7,8 mm Pré-colonne 1 pièce
16681674 150 mm 7,8 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16671674 30 mm 7,8 mm Pré-colonne préparative 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16536130 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 73505307846A
Séparation exceptionnelle de la taille des composés hydrosolubles.
Profitez d’une séparation exceptionnelle de la taille des composés hydrosolubles grâce aux colonnes HPLC préparatives de chromatographie d’exclusion stérique Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300. Les colonnes BioBasic SEC permettent des séparations hautement efficaces sur une vaste plage de poids moléculaires, compris entre 7 000 et 1 200 000 daltons, pour les analyses des protéines, des peptides et d’autres biomolécules.
Avantages de la colonne HPLC BioBasic™ PREP SEC 1000 :
  • Couvrent la séparation d’analytes sur une large plage de poids moléculaire
  • Colonnes à haute efficacité bénéficiant d’une longue durée de vie
  • Mécanisme d’interaction simple basé sur la forme et la taille moléculaire
  • Excellentes pour la purification des échantillons
  • Développement de méthodes aisé, phases mobiles simples
  • Taille des pores de 1 000 Å
Informations de commande :
Pour plus d’informations sur les grandes quantités de produits, veuillez nous contacter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne préparative, standard
Diamètre (métrique) 7,8 mm
À utiliser avec Exclusion stérique préparative
Longueur (métrique) 300 mm
Pression max. 4300 psi (295 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 300 Å
Surface spécifique 100 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L59
Phase stationnaire Diol (OH)
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone > 2 %
Type de colonne Exclusion stérique
“End-capped” No
Phase Exclusion stérique
À utiliser avec (application) Chromatographie préparative