Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ AX
Artikelnummer. 10253603 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 pièce
4 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
10253603 250 mm 4,6 mm 1 pièce
10552465 50 mm 1 mm 1 pièce
10682284 50 mm 2,1 mm 1 pièce
10446644 50 mm 3 mm 1 pièce
10304183 50 mm 4,6 mm 1 pièce
10519945 100 mm 1 mm 1 pièce
10314183 100 mm 2,1 mm 1 pièce
10513415 100 mm 4,6 mm 1 pièce
10170703 150 mm 1 mm 1 pièce
10671324 150 mm 2,1 mm 1 pièce
10221005 150 mm 3 mm -
10630754 150 mm 4,6 mm 1 pièce
11578330 10 mm 1 mm 4 pièces
11588330 10 mm 2,1 mm 4 pièces
10659675 10 mm 3 mm 4 pièces
11598330 10 mm 4 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10253603 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 73105254630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX pour la séparation des protéines, des peptides, d’autres espèces anioniques et de molécules hautement polaires.
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX pour la séparation des protéines, des peptides, d’autres espèces anioniques et de molécules hautement polaires.
  • Granulométrie de 5 μm, taille des pores de 300 Å
  • Exclusives, à utiliser avec les protéines, ligands d’échange d’ions de polyéthylènimine (PEI) liés à la silice pure désactivée
  • Hydrophobicité faible
  • Capacité de 0,22 mEq/g ; taux de carbone 3 %
  • Utilisation pour la chromatographie en phase normale et la chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC)
  • Stable dans des conditions de pH exigeantes (gamme de pH de 2 à 8)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Hydrophobicité Faible
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 300 Å
Surface spécifique 100 m²/g
Température 60°C
Type d’USP S/O
Phase stationnaire Polyéthylènéimine
Gamme de produits BioBasic
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 3 %
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” No
Phase Phase normale, HILIC, échange d’ions
Technique Échange d’anions
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.