Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ AX
Code produit 10552465 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
10552465 50 mm 1 mm 1 pièce
10682284 50 mm 2,1 mm 1 pièce
10446644 50 mm 3 mm 1 pièce
10304183 50 mm 4,6 mm 1 pièce
10519945 100 mm 1 mm 1 pièce
10314183 100 mm 2,1 mm 1 pièce
10513415 100 mm 4,6 mm 1 pièce
10170703 150 mm 1 mm 1 pièce
10671324 150 mm 2,1 mm 1 pièce
10221005 150 mm 3 mm -
10630754 150 mm 4,6 mm 1 pièce
10253603 250 mm 4,6 mm 1 pièce
11578330 10 mm 1 mm 4 pièces
11588330 10 mm 2,1 mm 4 pièces
10659675 10 mm 3 mm 4 pièces
11598330 10 mm 4 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10552465 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 73105051030
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX pour la séparation des protéines, des peptides, d’autres espèces anioniques et de molécules hautement polaires.
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX pour la séparation des protéines, des peptides, d’autres espèces anioniques et de molécules hautement polaires.
  • Granulométrie de 5 μm, taille des pores de 300 Å
  • Exclusives, à utiliser avec les protéines, ligands d’échange d’ions de polyéthylènimine (PEI) liés à la silice pure désactivée
  • Hydrophobicité faible
  • Capacité de 0,22 mEq/g ; taux de carbone 3 %
  • Utilisation pour la chromatographie en phase normale et la chromatographie d’interaction hydrophile (HILIC)
  • Stable dans des conditions de pH exigeantes (gamme de pH de 2 à 8)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 1 mm
Hydrophobicité Faible
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 300 Å
Surface spécifique 100 m²/g
Température 60°C
Type d’USP S/O
Phase stationnaire Polyéthylènéimine
Gamme de produits BioBasic
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 3 %
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” No
Phase Phase normale, HILIC, échange d’ions
Technique Bio-LC