Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique BioBasic™ PREP SEC 120
Code produit 16651674
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
150 mm
300 mm
Format de colonne:
Colonne préparative, standard
Pré-colonne préparative
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Format de colonne unitSize
16651674 30 mm Pré-colonne préparative 1 pièce
16661674 150 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
16515944 300 mm Colonne préparative, standard 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16651674 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 73405037821A
Profitez d’une séparation exceptionnelle de la taille des composés solubles dans l’eau grâce aux colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique BioBasic™ PREP SEC 120.
Profitez d’une séparation exceptionnelle de la taille des composés solubles dans l’eau grâce aux colonnes HPLC préparatives de chromatographie d’exclusion stérique Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120. Les colonnes BioBasic SEC permettent des séparations hautement efficaces sur une vaste plage de poids moléculaires, compris entre 700 et 120 000 daltons, pour les analyses des protéines, des peptides et d’autres biomolécules.
Avantages de la colonne HPLC BioBasic™ PREP SEC 120 :
  • Couvre une séparation d’analytes sur une vaste plage de poids moléculaire
  • Colonne à haute efficacité bénéficiant d’une longue durée de vie
  • Mécanisme d’interaction simple basé sur la taille et la forme moléculaire
  • Excellentes pour la purification des échantillons
  • Développement simple de méthodes, phases mobiles simples
  • Taille des pores de 120 Å
Informations de commande :
Veuillez nous contacter pour obtenir des informations sur les quantités en vrac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Pré-colonne préparative
Diamètre (métrique) 7,8 mm
À utiliser avec Exclusion stérique préparative
Longueur (métrique) 30 mm
Pression max. 4300 psi (295 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 300 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L59
Phase stationnaire Diol (OH)
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone > 8,2 %
Type de colonne Exclusion stérique
“End-capped” No
Phase Exclusion stérique
À utiliser avec (application) Chromatographie préparative