Learn More
Biochanin A, MedChemExpress
Description
Biochanin A is a naturally occurring fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor, which inhibits FAAH with IC50s of 1.8, 1.4 and 2.4 μM for mouse, rat, and human FAAH, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Biochanin A |
| CAS | 491-80-5 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H12O5 |
| Quantité | 200 mg |
| Synonyme | 4-Methylgenistein Olmelin |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (175.90 mM) |
| SMILES | OC1=C2C(OC=C(C3=CC=C(OC)C=C3)C2=O)=CC(O)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 284.26 |
| Afficher plus |