Learn More
Biochanin A, MedChemExpress
Code produit 16461736
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16461736 500 mg
16421136 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16461736 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14595
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Biochanin A is a naturally occurring fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor, which inhibits FAAH with IC50s of 1.8, 1.4 and 2.4 μM for mouse, rat, and human FAAH, respectively.
Biochanin A is a naturally occurring fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor, which inhibits FAAH with IC50s of 1.8, 1.4 and 2.4 μM for mouse, rat, and human FAAH, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Biochanin A
CAS 491-80-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H12O5
Quantité 500 mg
Synonyme 4-Methylgenistein Olmelin
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (175.90 mM)
SMILES OC1=C2C(OC=C(C3=CC=C(OC)C=C3)C2=O)=CC(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 284.26
Poids de la formule 284.26
Pourcentage de pureté 98.62%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease