Learn More
Biochanin A, TRC
Code produit 30135315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135315 1 g 1g
30137779 250 mg 250mg
17955065 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135315 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB3872501G
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 491-80-5
Formule moléculaire C16 H12 O5
Poids moléculaire (g/mol) 284.26
Synonyme 5,7-Dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one (ACI), Biochanin A (6CI), Isoflavone, 5,7-dihydroxy-4'-methoxy- (8CI), (-)-5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, 4'-Methylgenistein, 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, Biochanin, Genistein 4-methyl ether, Genistein 4'-methyl ether, NSC 123538, Olmelin
Nom IUPAC 5,7-dihydroxy-3-(4-méthoxyphényl)chrome-4-one
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Biochanin A
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)12-8-21-14-7-10(17)6-13(18)15(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3
Poids de la formule 284.0685
Pourcentage de pureté >95%