Learn More
Benchmark Scientific™ Imprimante autoclave BioClave
Code produit 17954432
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Autoclaves de recherche BioClave
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17954432 Autoclaves de recherche BioClave 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17954432 Fournisseur Benchmark Scientific™ Code fournisseur B4000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00€
    340.84€ / 1 pièces
    Économisez 77.16€
    18% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'imprimante pour autoclave BioClave peut être fixée à l'autoclave pour fournir une impression des cycles de production à des fins de documentation.
  • Compatible avec tous les autoclaves de recherche BioClave
  • Fournit la documentation du processus d'autoclave
Spécification
À utiliser avec (application) Impresión de parámetros de ejecución
À utiliser avec (équipement) Autoclaves de recherche BioClave
Modèle BioClave
Poids (impériale) 1 lb.
Poids (métrique) 2.2 kg