Learn More
Benchmark Scientific™ Autoclaves de recherche BioClave
Description
- Conçu spécifiquement pour la stérilisation des instruments de recherche en laboratoire
- Fonctionnement entièrement automatique - appuyez simplement sur démarrage
- Réservoir d'eau intégré - aucun raccordement externe nécessaire
- Modèles 8 L, 18 L et 28 L
- Tous les modèles sont suffisamment petits pour être utilisés sur un établi.
Specifications
Specifications
| Capacité (impériale) | 4,7 gal |
| Capacité (métrique) | 18 l |
| Profondeur (métrique) de la chambre | 35 cm |
| Diamètre (impériale) de la chambre | 9,8 in |
| Profondeur (impériale) de la chambre | 13,77 in |
| Diamètre (métrique) de la chambre | 24.8 cm |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation des produits |
| Longueur (impériale) | 22 in |
| Longueur (métrique) | 56 cm |
| Type de produit | Autoclave de sobremesa de carga frontal |
| Show More |