Learn More
Benchmark Scientific™ Autoclaves de recherche BioClave
Description
- Conçu spécifiquement pour la stérilisation des instruments de recherche en laboratoire
- Fonctionnement entièrement automatique - appuyez simplement sur démarrage
- Réservoir d'eau intégré - aucun raccordement externe nécessaire
- Modèles 8 L, 18 L et 28 L
- Tous les modèles sont suffisamment petits pour être utilisés sur un établi.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 2,1 gal |
| Capacité (métrique) | 8 l |
| Profondeur (métrique) de la chambre | 31 cm |
| Diamètre (impériale) de la chambre | 6,7 in |
| Profondeur (impériale) de la chambre | 12,5 in |
| Diamètre (métrique) de la chambre | 17 cm |
| Longueur (impériale) | 20 in |
| Longueur (métrique) | 51 cm |
| Modèle | BioCaveugle Mini |
| Type de produit | Autoclave de sobremesa de carga frontal |
| Afficher plus |