Learn More
Ansell Col tube pour barbe BioClean™ BBS-W
Code produit 15482480
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; 10 sachets intérieurs par sachet en PE extérieurs scellés ; un sachet extérieur par carton doublé (1000 pièces)
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15482480 100 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; 10 sachets intérieurs par sachet en PE extérieurs scellés ; un sachet extérieur par carton doublé (1000 pièces) 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15482480 Fournisseur Ansell Code fournisseur BBSW
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ansell BioClean™ Le Beard Snood BBS-W est fabriqué à partir d'un matériau non tissé léger, doux et hypoallergénique.
  • Léger
  • Fixation à l’arrière de la tête confortable
  • Ouverture élastique sans latex
  • Taille universelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Universel
Matériau Polypropylène filé-lié
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Sans latex Oui
Type de couture Ouverture à double couture
Certifications/Conformité ISO 9001:2015
À utiliser avec (application) Salles blanches
Quantité 100 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; 10 sachets intérieurs par sachet en PE extérieurs scellés ; un sachet extérieur par carton doublé (1000 pièces)
Poids (métrique) 106 g (±2 g)
Type de produit Couvre-barbe pour salle blanche