Learn More
Ansell BioClean™ Tapis stérile Chem Prep S-BCPM
Description
- Construction à trois couches : pour une absorption hautement étanche
- Stérilisation par irradiation gamma : Convient pour une utilisation dans un ISO 5 salles blanches
- Fabriqué dans un ISO Installation 9001 : Pour l’assurance qualité des produits
Spécification
Spécification
| Absorbance | Très absorbant |
| Certifications/Conformité | Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001:2008 ; traité dans un environnement certifié ISO Classe 5 par le NEBB |
| Dimensions (L x l) | 56 x 40 cm |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Environnements contrôlés et critiques, laboratoires et recherche, production et fabrication |
| Quantité | Une pièce par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par second sachet en PE ; 25 doubles sachets par sachet en PE extérieur scellé ; quatre sachets extérieurs par carton doublé (100 pièces) |
| Couleur | Bleu |
| Longueur (impériale) | 22 in |
| Longueur (métrique) | 56 cm |
| Matériau | Polyoléfine |
| Afficher plus |
S.O.