Learn More
Nitritex™ Manchettes de protection stériles BioClean-D™
Code produit 15278298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
90 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15278298 Blanc 90 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15278298 Fournisseur Nitritex™ Code fournisseur SBDSCL
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent une protection contre les agents chimiques et autres agents potentiellement dangereux. Les manchettes de protection stériles Nitritex™ BioClean-D™ répondent aux exigences des systèmes réglementaires régissant les vêtements de protectio
  • Matériau antistatique CleanTough™
  • Coutures liées avec couture à aiguille simple
  • Méthode de stérilisation : Irradiation aux rayons gamma
  • Conforme aux exigences relatives aux vêtements de protection contre les produits chimiques spécifiées dans la directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle, dans la directive relative aux équipements de conception complexe (catégorie 3) et la norme EN 13034:2005 (Type PB[6])
  • Échantillonnage & inspection : Conformément à la norme ISO 2859.
  • Durée de conservation et stockage : Trois (3) ans à compter de la date de fabrication
  • Un code-barres unique présent sur le carton (ITF-14) permet la saisie automatique des données dans les systèmes de contrôle des stocks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Stérilité Stérile
Modèle Élastiquées
Certifications/Conformité ISO 9001:2015 et (UE)2016/425, (UE)2016/425,FR ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008* , EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Poids (métrique) 1
Type de produit Couvercles de manchon
Quantité Une paire par sachet en PE intérieur scellé ; 15 sachets intérieurs par sachet en PE extérieur scellé ; six sachets extérieurs par carton (90 paires)