Learn More
Nitritex™ Papier bond pour salle blanche BioClean ISO Leaf™
Code produit 17419383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Conditionnement:
250 pièces
2500 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17419383 Bleu 250 pièces
15288158 Bleu 2500 pièces
15298158 Vert 2500 pièces
17429383 Vert 250 pièces
15208168 Rose 2500 pièces
17439383 Rose 250 pièces
17358383 Blanc 250 pièces
15218168 Blanc 2500 pièces
15228168 Jaune 2500 pièces
17449383 Jaune 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17419383 Fournisseur Nitritex™ Code fournisseur BICPA4B80
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.00€
    16.97€ / 250 pièces
    Économisez 9.03€
    34% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Offre des performances sans latex dans les environnements critiques. Le papier bond pour salle blanche BioClean ISO Leaf™ Nitritex™ est résistant à la chaleur et compatible avec la norme ISO de classe 4. Il est disponible en 5 couleurs.
  • Fournit des reproductions nettes et claires
  • Sans latex et résistant à la chaleur
  • Traité pour garantir la compatibilité avec la norme ISO de classe 4
  • Fabriqué dans des établissements certifiés ISO 9001:2008
  • Numéro de lot inclus dans le sachet et le carton pour assurer la traçabilité
  • Entreposer dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière directe du soleil
  • Plage de stockage idéale : 20 - 70 % d’humidité, 10 - 40°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réglé Non
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 297 x 210 mm
Longueur (métrique) 297 mm
Largeur (métrique) 210 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015
Papier ordinaire Oui
Type de produit Papier bond pour salle blanche
Quantité 250 feuilles/boîte en PE scellée
Dimensions A4
Poids (métrique) 80 g/m², ± 3 g