Learn More
Nitritex™ Lingette BioClean IsoPure Plus™
Code produit 15258308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
230 x 230 mm
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15258308 230 x 230 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15258308 Fournisseur Nitritex™ Code fournisseur SBIWP9
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les lingettes BioClean IsoPure Plus™ 130 g/m² sont fabriquées en 100 % polyester double maille à filaments continus, avec bords coupés et scellés par ultrasons garantissant une faible formation de particule. Elles ont une excellente absorption, durabilité et résistance, et sont emballées dans une salle blanche de classe ISO 4 pour garantir des niveaux ultra-faibles de particules et de substances extractibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit BioClean IsoPure Plus&trade ; Lingettes
Longueur (métrique) 230 mm
Largeur (métrique) 230 mm
Matériau Polyester
Absorbance 452 ml/m2
Compatibilité Conditions de fonctionnement de la classe ISO 4
Poids de base 130 gsm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015 ET ISO 2859-3:1994
Couleur Blanc
Structure Double tricotage 100% filament continu de polyester
Bords Bord scellé
Dimensions (L x l) 230 x 230 mm
Quantité d’emballage 10 Sachets intérieurs, 10 Sachets intérieurs/sachet extérieur, 10 Sachets extérieurs/Carton