Learn More
Ansell Masque facial à boucle non stérile BioClean™ MEA
Code produit 15228258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
100 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 20 sachets extérieurs par carton (2000 pièces)
Une pièce par sachet intérieur PE scellé ; 50 sachets intérieurs par sachet extérieur scellé en PE ; 12 sacs extérieurs par carton doublé (600 pièces)
Conditionnement:
600 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
15228258 Une pièce par sachet intérieur PE scellé ; 50 sachets intérieurs par sachet extérieur scellé en PE ; 12 sacs extérieurs par carton doublé (600 pièces) 600 pièces
15218258 100 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; 20 sachets extérieurs par carton (2000 pièces) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15228258 Fournisseur Ansell Code fournisseur MEA2102
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le masque facial non stérile à boucles est fabriqué à partir de matériaux compatibles avec les salles blanches afin de réduire la contamination de l'environnement contrôlé.
  • Filtre bactérien et particulaire à haut efficacité
  • Barrette nasale malléable entièrement fermée
  • Bords soudés par ultrasons
  • Fabriqué dans un établissement avec certifications ISO 9001:2015.
  • Traités dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifié NEBB.
  • Échantillonnage et inspection conformément à la norme ISO 2859-3:1994
  • Testé conformément à la norme ASTM F2101 pour l’efficacité de filtration bactérienne (BFE)
  • Couche de revêtement interne : Polypropylène/polyéthylène non tissé (hygroscopique)
  • Couche filtrante Polypropylène fondu-soufflé
  • Couche de revêtement externe : Polypropylène/polyéthylène non tissé (hydrophobe)
  • Fixations : Boucles en polyuréthane sans latex (MEA 210-2 fournies avec une fixation à clip en plastique bleu)
  • Barrette nasale : Acier revêtu de plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Masque facial pour salle blanche
Couleur Blanc
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique
Efficacité de filtre 0,3 μ 98,8 % (PFE), 3,0 μ 97 % (EFB)
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 210 mm
Modèle MEA210-2
Quantité d’emballage Une pièce par sachet intérieur PE scellé ; 50 sachets intérieurs par sachet extérieur scellé en PE ; 12 sacs extérieurs par carton doublé (600 pièces)
Type d’emballage Emballé individuellement avec une pince bleue
Largeur (métrique) 95 mm
Afficher plus Afficher moins
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤ 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.