Learn More
Ansell BIOCLEAN™ Permaflow Stylo à bille pour salle blanche irradiée S-BPBP-1
Description
- BioClean Permaflow Les stylos pour salles blanches sont dotés d'une encre permanente à séchage rapide, résistante à la décoloration et à l'eau, et d'une étiquette résistante à l'alcool pour un nettoyage facile en environnement critique. ISO Classe 4 et UE GMP Compatible avec les matériaux de qualité A.
- Avec un corps rond en polypropylène teinté, robuste et léger, et une pointe de 1 mm pour une précision d'écriture de qualité. L'encre est conforme aux normes d'utilisation documentaire ISO 12757-2
Specifications
Specifications
| Type de pointe | Rollerball |
| Type de produit | Marqueur à bille |
| Couleur | Noir |