Learn More
Ansell BIOCLEAN™ Permaflow Stylo Cleanroon stérile S-BPFP-RD1
Code produit 30040336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30040336 Rouge 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30040336 Fournisseur Ansell Code fournisseur SBPFPRD1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.10€
    484.72€ / 200 pièces
    Économisez 315.38€
    39% de réduction
Expédition estimée: 22-06-2027
Les stylos à bille destinés à l'étiquetage résistant à l'alcool sont traités pour garantir ISO Classe 4 et UE GMP Compatibilité de qualité A, résistant à la décoloration et à l'eau, séchage rapide et non toxique.
  • BioClean Permaflow Les stylos pour salles blanches sont stériles et leur encre est super permanente, résistante à la décoloration et à l'eau.
  • Dotés d'un étiquetage résistant à l'alcool pour un nettoyage facile en environnement critique, ils sont ISO Classe 4 et UE GMP Compatible avec les matériaux de qualité A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de pointe Fine
Type de produit Bolígrafo permanente
Couleur Rouge