Learn More
Ansell™ BioClean™ Couvertures pharmaceutiques
Code produit 16247721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
61 cm
76 cm
91 cm
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
16247721 91 cm 100 pièces
16227721 61 cm 100 pièces
16237721 76 cm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16247721 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur BPC091
Expédition estimée: 16-06-2027
Ansell™ BioClean™ Les housses pharmaceutiques avec élastique sans latex protègent les produits des impuretés environnementales pendant le stockage, la transformation et le transport.
  • barrière antimicrobienne respirante
  • Non pelucheux, résistant à l'humidité et aux perforations
  • Fil coloré résistant à l'IPA
  • Forme ajustée
  • Séchage rapide
  • Facile à appliquer et à retirer
  • Autoclavable à 121 à 127 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Transformé dans un établissement certifié NEBB ISO Environnement de classe 4 ; Fabriqué dans une installation contenant ISO 9001:2015 et PPER 2016/425 Module D
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) 91 cm
Matériau Polyéthylène
Quantité 10 couvertures/sac intérieur, 10 sacs intérieurs/boîtes.
Trois (3) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.