Learn More
Ansell Gants en nitrile non stériles BioClean™ Synergy
BIOPHARMA
Code produit 15208228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15208228 Moyen 1000 pièces
15298218 Standard 1000 pièces
15228228 XL 1000 pièces
15218228 Grande 1000 pièces
15238228 2XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Avertissement : Aucun gant ne fournit une protection complète contre tous les produits chimiques. Les utilisateurs doivent tester les gants contre les produits chimiques et l’environnement dans lequel ils seront utilisés.
Code produit 15208228 Fournisseur Ansell Code fournisseur BSANM
Maîtrisez vos environnements critiques
Utilisez le code promo 28022
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avertissement : Aucun gant ne fournit une protection complète contre tous les produits chimiques. Les utilisateurs doivent tester les gants contre les produits chimiques et l’environnement dans lequel ils seront utilisés.
Les gants en nitrile non stériles offrent une résistance à une gamme de produits chimiques, se prêtent à un enfilage double facile et ont un faible nombre de particules.
  • Résistant à une gamme de produits chimiques
  • Non poudrés, sans soufre et sans accélérateur
  • Manchette à bord roulé
  • Double enfilage facile
  • Emballage EasyTear non-particulant
  • Fabriqué dans un établissement titulaire de certifications ISO 9001:2015 et (UE) 2016/425, Module D
  • Conforme à la catégorie 3 : équipement de protection individuelle de conception complexe conforme au règlement de l’EPI (UE) 2016/425
  • Traités dans un environnement ISO classe 4 certifié NEBB
  • Conforme aux exigences des normes européennes sur les gants EN 420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 et EN421:2010
  • Les propriétés physiques sont conformes à la norme européenne sur les gants médicaux EN455-2:2015
  • Convient au contact avec les denrées alimentaires sèches, alcoolisées et acides. Règlement (CE)1935/2004 et (CE)2023/2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accelerator Free Oui
Couleur Vert
Latex Free Non
Matériau Nitrile
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Quantité 100 pièces par sachet PE intérieur scellé ; un sachet PE intérieur par sachet PE extérieur scellé ; 10 sachets extérieurs par carton doublé (1000 pièces)
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 300 mm
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤ 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.