Learn More
Ansell Gants en nitrile non stériles BioClean™ Synergy
Description
- Résistant à une gamme de produits chimiques
- Non poudrés, sans soufre et sans accélérateur
- Manchette à bord roulé
- Double enfilage facile
- Emballage EasyTear non-particulant
- Fabriqué dans un établissement titulaire de certifications ISO 9001:2015 et (UE) 2016/425, Module D
- Conforme à la catégorie 3 : équipement de protection individuelle de conception complexe conforme au règlement de l’EPI (UE) 2016/425
- Traités dans un environnement ISO classe 4 certifié NEBB
- Conforme aux exigences des normes européennes sur les gants EN 420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 et EN421:2010
- Les propriétés physiques sont conformes à la norme européenne sur les gants médicaux EN455-2:2015
- Convient au contact avec les denrées alimentaires sèches, alcoolisées et acides. Règlement (CE)1935/2004 et (CE)2023/2006
Spécification
Spécification
| Accelerator Free | Oui |
| Couleur | Vert |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | Standard |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 100 pièces par sachet PE intérieur scellé ; un sachet PE intérieur par sachet PE extérieur scellé ; 10 sachets extérieurs par carton doublé (1000 pièces) |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤ 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.