Learn More
Corning™ Microplaque BioCoat™ à fond plat, traitée à la poly-L-lysine, à 96 puits
BIOPHARMA
Code produit 10431701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
20/boîte ; 80/carton
5/boîte
50/boîte
Conditionnement:
5 pièces
50 pièces
80 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
10431701 5/boîte 5 pièces
10182141 50/boîte 50 pièces
10224392 20/boîte ; 80/carton 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10431701 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 354461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    107.85€ / 5 pièces
    Économisez 8.15€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
La poly-D-lysine (PDL) et la poly-L-lysine (PLL) sont des composés synthétiques qui améliorent l’adhérence des cellules et l’absorption des protéines en modifiant les charges de surface sur le substrat de culture. En plus de promouvoir l’adhérence des cellules, les traitements de surface à la poly-lysine encouragent l’excroissance des neurites et améliorent la survie de nombreuses cellules primaires du système nerveux central dans la culture. La PDL et la PLL étant des molécules synthétiques, elles ne stimulent pas l’activité biologique dans les cellules cultivées sur ces molécules et n’introduisent donc pas les impuretés transportées par les polymères naturels.
Applications :
  • Adhérence et distribution d’une variété de types de cellules
  • Différenciation cellulaire et excroissance des neurites
  • Fixation de lignées cellulaires transfectées exigeantes
  • Meilleure survie des neurones primaires en culture
  • Culture sans sérum ou à sérum réduit
Source
  • PDL, synthétique (poids moléculaire de 75-150 kD)
  • PLL, synthétique (poids moléculaire de 30-70 kD)
Contrôle de la qualité
  • Testée pour sa capacité à promouvoir la forte adhérence des cellules RCG
  • Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
Stockage
  • 4°C à 30°C dans des conditions sèches.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres No Barcode
Certifications/Conformité ANSI, SBS
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Array 8 x 12
Conditionnement 5/boîte
Couleur Transparent
Type de produit Microplate
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Traitement de surface Poly-D-lysine
Type de puits Rond, fond plat (puits F)
À utiliser avec (application) Améliore l’adhérence et la distribution d’une large variété de types de cellules, la différenciation cellulaire et l’excroissance des neurites, la fixation des lignées cellulaires transfectées exigeantes et favorise la survie des neurones primaires en culture, en culture sans sérum ou en culture avec réduction de sérum
Nbre par carton 5/carton
Nb par paquet 5/boîte
Quantité 5/carton
Source Poly-D-lysine
Couleur du puits Transparent