Learn More
Corning™ Facteur de croissance épidermique (EGF) BioCoat™, naturel de souris (récepteur), 500 μg
Tous les produits Corning ProduitsDescription
Le facteur de croissance épidermique (EGF) Corning, naturel de souris (récepteur), 500 μg, est une protéine mitogène de faible poids moléculaire qui stimule la prolifération d’une grande variété de types de cellules in vitro.
- Formule : lyophilisé à partir d’acétate d’ammonium, sans porteur, reconstitué dans du dH2O
- Stable pendant au moins trois mois entre 2° et 8°C (lyophilisé) ou un mois si solubilisé à -20°C
- Ne pas stocker pas dans un congélateur à dégivrage automatique. Évitez les congélations / décongélations multiples.
- Pureté supérieure à 98 % par SDS-PAGE et pH 9,9 PAGE
- Testé pour sa capacité à stimuler la prolifération de fibroblastes de prépuce humains dans un milieu contenant du sérum
- Filtré (membrane de 0,2 μm), et testé et trouvé négatif pour les bactéries, les champignons et les mycoplasmes
- Provient de glandes sous-maxillaires de souris mâles
- Poids moléculaire de 6,1 kD
- Purifié par chromatographie BioGel P10 / DEAE
- Concentration recommandée : environ 5 ng/ml de milieu selon le type de cellule
Spécification
Spécification
| Pureté ou qualité | > 98 % déterminée par SDS-PAGE et pH 9,9 PAGE |