Learn More
Thermo Scientific™ Bioconjugate Techniques, 3rd Edition
Code produit 15271086 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15271086 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15271086 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26166
Expédition estimée: 11-12-2026
Bioconjugate Techniques, 3rd Edition (2013) by Greg T. Hermanson is a major update to a book that is widely recognized as the definitive reference guide to the field of bioconjugation.
Bioconjugate Techniques, 3rd Edition (2013) by Greg T. Hermanson is a major update to a book that is widely recognized as the definitive reference guide to the field of bioconjugation.
Bioconjugate Techniques, 3e édition (2013) de Greg T. Hermanson est une mise à jour majeure d’un livre largement reconnu comme le guide de référence définitif du domaine de la bioconjugaison.
Bioconjugate Techniques est un ensemble complet de manuels et de protocoles pour les chercheurs souhaitant apprendre et maîtriser les techniques de réticulation, d’étiquetage et d’immobilisation biomoléculaires qui constituent la base de nombreuses applications de laboratoire. Le livre est également une référence exhaustive et robuste pour les chercheurs qui entendent élaborer de nouvelles stratégies de conjugaison pour de nouvelles applications. Il contient également une introduction étendue au domaine de la bioconjugaison qui couvre toutes les principales applications de la technologie utilisée dans plusieurs disciplines scientifiques ainsi que des conseils pour concevoir un bioconjugué optimal pour tout usage.
Points forts de Bioconjugate Techniques, 3rd Edition :
  • Une source unique et définitive pour toutes les méthodes de marquage ou de conjugaison des biomolécules
  • Schémas de structures chimiques pour des centaines de réactifs et de systèmes de réaction
  • Des centaines de protocoles étape par étape pour faire des conjugués, ainsi que de nombreux conseils pour optimiser chaque réaction, largement référencés dans la littérature
  • Traitement complet de toutes les classes de biomolécules : protéines, glucides, acides nucléiques
  • Nouvelles illustrations et réactions en couleur
  • Nouvelle introduction générale et étendue au domaine de la bioconjugaison
  • Un tout nouveau chapitre sur les méthodes utilisées pour le couplage des ligands d’affinité sur des supports solides, y compris les microbilles, les membranes et les surfaces
La troisième édition (ISBN-10 : 0123822394 ; ISBN-13 : 9780123822390) fournit un matériel complètement mis à jour sur les chapitres précédents et une toute nouvelle organisation du sujet qui présente logiquement ce vaste domaine d’une manière claire et compréhensible. Elle continue d’offrir la meilleure source unique sur les réactions, les méthodes et les applications de bioconjugaison pour les débutants et les experts. La nouvelle édition est reliée dans un format plus grand (env. 9 x 11 po) avec des centaines de nouvelles figures et illustrations en couleur.
Le livre contient également un nouveau chapitre sur les réactions et les méthodes qui peuvent être utilisées pour immobiliser les ligands d’affinité sur les supports de chromatographie et d’autres surfaces en phase solide. Il s’agit de la présentation la plus complète de cette zone d’application, contenant les dernières réactions et protocoles pour soutenir l’activation et le couplage de ligand qui peuvent être utilisés avec des particules, des membranes et des surfaces de chaque type. Ce chapitre supplémentaire fournit enfin un remplacement satisfaisant (et un traitement fortement mis à jour) pour les techniques de ligature d’affinité immobilisée hors d’impression(1992) par Hermanson, Mallia et Smith.
Éloge pour la deuxième édition :
Il s’agit du meilleur livre disponible qui décrit les réactions de bioconjugaison, en termes de couverture complète et de précision chimique. C’est un ‘indispensable’ pour tout laboratoire qui prépare régulièrement des protéines ou des oligonucléotides modifiés, il peut servir de point de départ idéal pour l’apprentissage des nombreux nouveaux composants qui ont été utilisés pour étudier ou améliorer la fonction biomoléculaire. – Matthew B. Francis (2008) Mise à jour du catalogue de bioconjugaison. Nature Chemical Biology 4, 717.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Book
Largeur (impériale) 9 in.
Quantité 1 de chaque
Subject Bioconjugation
Longueur (impériale) 11 in.
Auteur Greg T. Hermanson