Learn More
Invitrogen™ Biocytin (ε-Biotinoyl-L-Lysine)
Code produit 11594157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11594157 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11594157 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B1592
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Biocytine (ε-biotinoyl-L-lysine)
La biocytine peut être utilisée comme traceur antérograde et transneuronal microinjectable qui peut être fixé avec des fixateurs à base d’aldéhyde. En outre, l’amine primaire sur la lysine peut être couplée de manière réversible aux aldéhydes et cétones pour former une base de Schiff - qui peut être réduite pour générer un dérivé d’amine stable par le borohydrure de sodium (NaBH4) ou le cyanoborohydrure de sodium (NaCNH3). Les acides carboxyliques des protéines et d’autres biopolymères hydrosolubles peuvent être couplés à cette molécule en solution aqueuse à l’aide de carbodiimides hydrosolubles tels que l’EDAC (E2247).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Biocytine
Quantité 100 mg
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Type de réactif Biocytines
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Biotine et autres haptènes