Learn More
Biocytine, TRC
Code produit 17989204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17989204 10 mg 10mg
17987944 50 mg 50mg
17927084 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17989204 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB38810010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 576-19-2
Formule moléculaire C16 H28 N4 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 372.48
Nom IUPAC (2S)-6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]-2-acide aminohexanoïque
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Biocytin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H28N4O4S/c17-10(15(22)23)5-3-4-8-18-13(21)7-2-1-6-12-14-11(9-25-12)19-16(24)20-14/h10-12,14H,1-9,17H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24)/t10-,11-,12-,14-/m0/s1
Poids de la formule 372.1831
Pourcentage de pureté >95%