Learn More
Biodesign™ GelFrame Biodesign™ 2 pièces
Product Code. 12876502
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Gels jusqu’à 16 cm
Gels jusqu’à 21 cm
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec (équipement) Unit Size
12876502 Gels jusqu’à 21 cm 1 pièce
12866502 Gels jusqu’à 16 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12876502 Supplier Biodesign™ Supplier No. G105
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Le moyen simple et économique de sécher et de stocker tous les types de gels de polyacrylamide et d’agarose
Le moyen simple et économique de sécher et de stocker tous les types de gels de polyacrylamide et d’agarose. La configuration unique des pores de Biodesign GelWrap permet à l’eau contenue dans le gel de s’évaporer directement à travers la membrane GelWrap Biodesign. Biodesign GelWrap se lie à la surface du gel et à lui-même. Mettez votre gel en sandwich entre deux morceaux humides de GelWrap Biodesign sur un GelFrame Biodesign et de l’air sec ou utilisez une source de chaleur douce. Il en résulte un gel séché scellé entre deux couches de membrane flexible transparente et résistante
. Instructions d’utilisation
1. Coupez deux morceaux de GelWrap Biodesign de la même taille que votre GelFrame Biodesign. 2. Humidifiez le GelWrap Biodesign dans une petite quantité d’eau. Le GelWrap Biodesign s’humidifie instantanément et deviendra légèrement opaque. Ne jamais tremper pendant plus d’une minute, car un mouillage excessif causera de mauvais résultats. Le GelWrap Biodesign ne peut pas être stocké humide. 3. Placez un morceau de GelWrap BioDesign humide sur la partie inférieure solide du GelFrame BioDesign et poussez les bulles d’air sous celui-ci à l’aide du côté de votre main. Versez une petite quantité d’eau (10 ml à 20 ml) sur le dessus, puis posez votre gel vers le bas, en laissant autant de bulles d’air que possible piégées sous votre gel. Versez ensuite un autre petit volume d’eau sur votre gel. Placez le deuxième morceau humide de GelWrap Biodesign vers le bas. Utilisez le côté de votre main pour extraire la majeure partie des bulles d’air piégées. 4. Placez la partie ouverte du cadre d’image du GelFrame Biodesign sur le dessus et utilisez les pinces, fournies avec le GelFrame Biodesign, pour fixer les quatre côtés. 5. Secouez le GelFrame Biodesign assemblé à l’envers pour éliminer tout excès d’eau. 6. Laissez le cadre horizontal pendant le séchage. Avec des gels de polyacrylamide à faible pourcentage, vous pouvez sécher à l’air pendant la nuit. Pour les gels de polyacrylamide de plus de 10 %, 1 mm d’épaisseur, gradient de 100 mm x 100 mm ou plus grand, utilisez une chaleur douce provenant d’une lampe à l’aide d’une ampoule 60 W et à 3 pouces positionnés à l’écart de la surface du gel. 7. Lorsque votre gel est sec, il est complètement transparent et plat, et le GelWrap Biodesign est entièrement transparent. Démonter le GelFrame Biodesign. Le GelWrap Biodesign situé sur les bords, qui se trouvait entre les deux pièces du cadre, reste humide et doit être coupé avec des ciseaux. Avec des gels plus épais, il est parfois nécessaire d’appuyer sur le gel séché pendant la nuit pour éviter le gondolage. 8. C’est tout ! Le GelWrap Biodesign a formé une enveloppe transparente plate et résistante autour de votre gel séché et est stable pendant des années.
Le gel GelWrap Biodesign sèche entièrement plat et sans froissage
  • La couleur des colorants protéiques (bleu brillant, argent, etc.), des glycoprotéines, des acides nucléiques et des produits enzymatiques colorés restera stable pendant des années
  • Flexibilité pour un stockage sûr et permanent
Assèche et préserve tous les types de gels de polyacrylamide et d’agarose, y compris les gels en plaque, de gradient, 2-D, d’immunodiffusion, d’immunoélectrophorèse et d’activité enzymatique.
Specifications
À utiliser avec (équipement) Gels jusqu’à 21 cm
Type GelFrame à 2 pièces