Learn More
Biochrom BioDrop Duo+
Code produit 16499900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Spectrophotomètre
Spécifications, imprimante série intégrée
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
16499900 Spectrophotomètre 1 pièce
16415484 Spécifications, imprimante série intégrée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16499900 Fournisseur Biochrom Code fournisseur 80300668
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le BioDrop Duo+ est un spectrophotomètre UV/Vis à microvolume doté de méthodes préprogrammées pour les sciences de la vie et de capacités spectrophotométriques générales. Cet instrument 2 en 1 répondra aux besoins des laboratoires les plus exigeants.
  • Lampe flash au xénon à longue durée de vie
  • Faible consommation d’énergie et mode d’économie d’écran
  • Longueur de trajet fixe et aucune pièce mobile, donc pas besoin d’étalonnages réguliers
  • La conception à nettoyage par lingette minimise le risque de contamination croisée
  • Méthodologies spectrophotométriques générales préprogrammées, y compris la longueur d’onde unique, la concentration, le balayage d’onde, la cinétique et la courbe d’étalonnage
  • Méthodologies préprogrammées pour les sciences de la vie, incluant la quantification des acides nucléiques (ADN, ARN et oligonucléotides), les colorants fluorescents, le calcul de la température de fusion (Tm), la détection des protéines par UV et les méthodes colorimétriques des protéines.
  • Créateur de méthodes pour une flexibilité ultime
  • Précis, fiable et rapide ; résultats en moins de 4 secondes
  • IQ/OQ disponibles sur demande
Spécification
Affichage Écran tactile couleur
Dimensions (L x l x H) 280 x 410 x 190 mm
Langues Français, Allemand, Espagnol, Italien, traditionnel, Japonais
Source lumineuse Flash au xénon
Gamme de produits BioDrop Duo+
Bande passante spectrale 5 nm
Type Spectrophotomètre UV-Vis à microvolume
Tension 120/240 V
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
À utiliser avec (application) Spectrophotométrie générale et méthodologie des sciences de la vie
Comprend Spectrophotomètre
Interface Écran tactile (couleur), port USB
Durée de mesure >4 secondes
Longueur du trajet optique 10 mm plus 0,5 mm
Répétabilité photométrique ±0,003 A (0 à 0,5 A) ; ±0,007 A (0,5 à 1,0 A)
Imprimante incluse Non
Volume d’échantillon (métrique) Minimum 0,5 μl
Forme Arrondi
Lumière parasite < 0,5 % T à 220 nm NaI ; < 0,5 % T (à 340 nm NaNO2)
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±1 nm
Poids (impériale) 7.9 lb.
Poids (métrique) 3,6 kg