Learn More
Biochrom BioDrop μLITE+ avec imprimante intégrée
Code produit 16405484
Change view
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre UV-Vis à microvolume
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
16405484 Spectrophotomètre UV-Vis à microvolume 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16405484 Fournisseur Biochrom Code fournisseur 80300656
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le BioDrop μLe port d'échantillonnage microvolume LITE+ ne comporte aucune pièce mobile. Cela signifie que l'instrument offre une excellente reproductibilité sans nécessiter d'étalonnage coûteux, et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une éventuelle dérive des résultats au fil du temps.
Caractéristiques et avantages :
  • Port d'échantillonnage microvolume breveté, hautement spécifié pour ±5 μm
  • Mesurer jusqu'à 1 μL de l'échantillon
  • Aucune pièce mobile
  • Entièrement étanche en cas de déversement
  • Préchargé avec des méthodes de sciences de la vie, y compris des colorants fluorescents
  • Des échantillons contaminés sont signalés.
  • Facile à nettoyer et à entretenir
  • USB port pour une méthode facile et un enregistrement des résultats
  • Logiciel optionnel conforme à la partie 11 de la norme CFR21 (80-3006-70)
  • Robuste et fiable pour de nombreuses années à venir
Applications :
  • Longueur d'onde unique/multiple
  • Concentration
  • Wavescan
  • Cinétique
  • Courbe standard
  • Substrat
  • Éditeur d'équations
  • ADN
  • ARN
  • Oligo
  • Colorant fluorescent
  • Calcul de Tm
  • Colorant protéique
  • Protéines UV
  • Méthodes colorimétriques des protéines
Spécification
Gamme d’absorbance De 190 à 1100 nm
Profondeur (impériale) 16,1 in (20,5 in avec imprimante)
Profondeur (métrique) 410 mm (521 mm avec imprimante)
Type de détecteur Barrette de diodes
Affichage Écran tactile couleur
Langues Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais
Source lumineuse Xénon pulsé
Gamme de produits microvolume
Bande passante spectrale 5 nm
Type Spectrophotomètre UV-Vis à microvolume
Tension 120/240 V
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
Sélection de la longueur d’onde 1 nm
Hauteur (impériale) 7,5 in
Hauteur (métrique) 190 mm
Durée de mesure <4 sec.
Modèle BioDrop μLITE+ avec imprimante intégrée
Bruit 0,005 A crête à crête, 0,002 A RMS
Longueur du trajet optique 0,5 mm, fixe
Photometric Accuracy Instrument ±0,01 A (+1,5 % de la lecture à 546 nm)
Répétabilité photométrique ±0,003 A (0 à 0,5 A), ±0,007 A (0,5 à 1,0 A)
Imprimante incluse Oui
Volume d’échantillon (métrique) 0,5 μL (minimum)
Forme Arrondi
Lumière parasite <0,5 %T (à 220 nm NaI), <0,5 %T (à 340 nm NaNO2)
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±1 nm
Poids (impériale) 8.8 lb.
Poids (métrique) 4 kg
Largeur (impériale) 11 in
Largeur (métrique) 280 mm