Learn More
Macherey-Nagel™ BioFix™ Luminomètre compact Lumi-10
Code produit 10716722 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
380 à 630 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
10716722 380 à 630 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10716722 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 940008
Expédition estimée: 08-12-2026
Pour la mesure des réactions de bioluminescence et de luminescence chimique avec émission de lumière constante.
  • Luminomètre compact pour usage mobile
    • Idéal pour une utilisation en laboratoire ou en déplacement, il peut être alimenté par un bloc d'alimentation ou par des batteries rechargeables.
  • Incroyablement polyvalent
    • Grâce à son détecteur ultra-sensible (compteur de photons uniques ultra-rapide), BioFix™ Lumi-10 peut être utilisé pour diverses applications, notamment les tests de biotoxicité, les dosages d'ATP et de biomasse, les tests de gènes rapporteurs, les immunoessais de luminescence et les mesures de NAD(P)H.
  • Programmable individuellement
    • Le BioFix™ Lumi-10 dispose de six protocoles de mesure réglables individuellement et d'une mémoire de données pouvant contenir jusqu'à 2 000 résultats.
    • Offre la possibilité de réaliser des mesures de dépistage uniques, multiples et étendues
    • Les résultats peuvent être affichés en option sous forme de % d'inhibition, de % de stimulation ou d'RLU (unités relatives de lumière).
    • L'utilisateur peut définir individuellement des paramètres de mesure spécifiques tels que le temps d'incubation ou le temps de mesure.
    • Selon une définition préalable des limites de détection, les résultats peuvent être classés automatiquement par l'appareil.
    • Des méthodes de test préprogrammées sont disponibles pour la détermination des tests de toxicité des bactéries luminescentes et ATP tests
  • Comprend un manuel, un support, des cuvettes et un adaptateur de rechange
Spécification
Type d’affichage Écran graphique rétroéclairé (128 x 64 pixels)
Type de connexion Interface RS232 pour le transfert de données vers un PC ou une imprimante
Plage 380 à 630 nm
Tension 115/230 V
Fréquence 50/60 Hz
Poids (métrique) 2 kg (avec piles)
Comprend Manuel, support, cuvettes et adaptateur de rechange, 3 batteries rechargeables : Piles NiCd R14/C /Baby/UM2 ; 1600 mAh, 3 tests préprogrammés, 6 méthodes programmables libres, % d'inhibition, % de stimulation, RLU
Certifications/Conformité Certification CE