Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants grande capacité BIOFlex™
Code produit 13498809 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
13498809 4 x 1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13498809 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13755.00€
    10652.05€ / 1 pièces
    Économisez 3102.95€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Traitez plus de 35 types de tubes grâce au rotor à godets oscillants de grande capacité Thermo Scientific™ BIOFlex™.
Traitez plus de 35 types de tubes, depuis les microtubes jusqu’aux flacons d’un litre, en passant par les tubes coniques, les microplaques, les flacons de culture cellulaire et les poches de sang, grâce au rotor swing-out grande capacité Thermo Scientific™ BIOFlex™. Les innovations, telles que le système d’échange de rotor Auto-Lock, le système d’identification instantanée du rotor Auto-ID et les poignées rapides sur chaque couvercle de rotor, réduisent le temps de configuration de la centrifugation, tout en vous apportant la tranquillité d’esprit vis-à-vis de la sécurisation du rotor.
Système d’échange de rotor :
  • Changement de rotor sécurisé par bouton-poussoir en moins de trois secondes
  • Sécurité et praticité améliorées
  • Aucun outil n’est nécessaire
  • Changez rapidement les rotors et les applications
Identification du rotor :
  • Identification immédiate d’un rotor
  • Caractéristiques du rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse
  • Abrège la durée d’installation du cycle, améliore la sécurité
Poignée rapide :
  • Manipulation et transport plus simples et plus sûrs des rotors, encore améliorés grâce à leur conception légère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor swing-out grande capacité BIOFlex
Matériau Corps du rotor en acier inoxydable, godet en aluminium
Type Rotor swing-out
Capacité 4 x 1000 mL
FCR max. 7 068 x g
Vitesse max. 5 500 tr/min
Rayon (métrique) 209 mm
Rayon (métrique) Min. 108 mm
Facteur K 5 522
Longueur max. du tube 140 mm
Diamètre max. du tube 126 mm
Poids net 11,8 lb (5,35 kg) raccord en croix pour rotor, 22,5 lb (10,2 kg) raccord en croix avec nacelles
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses grande vitesse Sorvall LYNX 6000 et 4000
Angle Horizontal
Biocontainment Oui