Learn More
Thermo Scientific™ Rotor Thermo Scientific™ BIOFlex HS
Code produit 15309805 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 400 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
15309805 4 x 400 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15309805 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003002
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rotor swing out avec options d’adaptateur polyvalentes pour accueillir plus de 30 types de tube, comme les microtubes, les tubes coniques ou les flacons de 400 ml.
Les innovations du rotor—, que ce soit le changement de rotor Auto-Lock ou l’identification instantanée de rotor Auto-ID—, réduisent le temps de configuration du cycle tout en garantissant la bonne fixation du rotor.
Changement de rotor Auto-Lock
  • Changement de rotor sécurisé, à bouton-poussoir en moins de 3 secondes Sécurité et commodité accrues Aucun outil nécessaire Changement rapide des rotors et des applications
Identification instantanée de rotor Auto-ID
  • Identification immédiate de rotor Spécifications de rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse Réduction du temps de configuration, sécurité accrue
Poignée rapide
  • Simplification et sécurisation du levage et du transport des rotors grâce à la conception légère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor swing-out BIOFlex HS
Matériau Corps du rotor en acier inoxydable, godet en aluminium
Type Rotor swing-out
Capacité 4 x 400 ml
FCR max. 10 025 x g
Vitesse max. 7 000 tr/min
Rayon (métrique) 183 mm
Rayon (métrique) Min. 71 mm
Facteur K 4,889
Longueur max. du tube 125 mm
Diamètre max. du tube 80 mm
Poids net 9,6 lb (4,36 kg) raccord en croix pour rotor, 16,8 lb (7,64 kg) raccord en croix avec nacelles
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses grande vitesse Sorvall LYNX 6000 et 4000
Angle Horizontal
Biocontainment Oui