Learn More
Micronova™ Sacs à déchets biologiques irradiés
Code produit 18886070 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Rouge
Capacité (métrique):
120 l
200 l
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité (métrique) Conditionnement
18886070 Rouge 200 l 1 pièce
17843818 Jaune 120 l 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18886070 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur BL44060REIRBB
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Fabriqué en LDPE conforme aux normes de la FDA, chaque sac pour déchets biologiques affiche un grand symbole de risque biologique et un message d'avertissement. Fourni irradié [dose minimale : 25 kGy (SAL : 10-6)] ils sont idéaux pour les salles aseptiques en thérapie cellulaire et disciplines connexes. Disponibles à plat, par lots de 5, ou sur rouleau à noyau plastique.
  • Type de produit : Sac à déchets biologiques
  • Matériau : PEBD
  • Épaisseur : 4 mm
  • Stérile : Oui
  • Méthode de stérilisation : Irradiation [Dose minimale : 25 kGy (SAL : 10 -6 )]
Spécification
Capacité (métrique) 200 l
Certifications/Conformité FDA: Reglamento 21 CFR, 177.1520, 3.1; PUNTO: ASTM D1709 y ASTM D1922; Fabricación: ISO 9001; Entornos controlados: ISO 5 - 9 Salas blancas
Type de bouchon Aucune
Conception Símbolo de riesgo biológico y advertencia impresos en cada bolsa
Capacité (impériale) 55 gal.
Couleur Rouge
Dimensions (L x l) 40 x 60 in
Jetable Usage unique
Quantité 50/Cs.
Forme Pas de plis en bas
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (application) Eliminación de residuos biopeligrosos
Épaisseur 4 mm
Conditionnement 5 revestimientos/bolsa doble