Learn More
Heathrow Scientific™ X6 Biohazard Keeper, modèle sur pied
Code produit 30804793 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
30,5 x 30,5 x 68,6 cm (12 x 12 x 27 in)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H)
30804793 30,5 x 30,5 x 68,6 cm (12 x 12 x 27 in)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30804793 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur BH2009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.55€
    74.33€ / 6 pièces
    Économisez 22.22€
    23% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Élimination efficace des déchets biomédicaux
  • Le modèle sur pied Biohazard Keeper offre une solution robuste et économique pour la collecte des déchets de laboratoire non coupants et présentant un risque biologique. Conçu pour une utilisation facile et un contrôle des odeurs
  • Couvercle à large ouverture refermable/amovible pour une élimination facile et une réduction des odeurs
  • Construction ondulée durable avec une doublure en plastique rouge de 2 mil pour une étanchéité optimale.
  • Idéal pour les boîtes de Petri, les tubes, les plaques, les pipettes et les récipients à échantillons.
  • Clairement signalé par des symboles de risque biologique orange et des avertissements de sécurité bilingues
Spécification
Capacité (métrique) 63 L
Capacité (impériale) 16.64 gal.
Couleur Blanc, Bleu
Dimensions (L x l x H) 30,5 x 30,5 x 68,6 cm (12 x 12 x 27 in)
Jetable Single-use
Modèle Sur pieds
Quantité 6/Cs.
Stérilité Non-sterile
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Carton ondulé
Type de produit Caja de residuos de riesgo biológico