Description
- Monocanal
- Économiques
- Léger
- Poignée détendue avec support ergonomique pour les doigts
- Précises, pratiques et fiables
- Réduction des risques de contamination grâce aux filtres Safe-Cone disponibles pour les modèles > 10 μl
Spécification
Spécification
| Précision | 0,6 % à 200 mu;l, 0,8 % à 100 mu;l, 2,5 % à 20 mu;l |
| Pointes compatibles | Pointes à filtre Safe-Cone (modèle standard ou supérieur) |
| Gamme de produits | Proline |
| Type | Pipette |
| Volume (métrique) | 20 à 200 μl |
| Type de doigt | Ergonomique |
| Incréments | 1 μl |
| Garantie | 2 ans |