Learn More
Thermo Scientific™ BioLite™ 96W Optical Bottom, Cell Culture-treated Plates with Lid
Description
Experience optimal fluorescence and luminescence in cell culture and microscopic applications with the Thermo Scientific™ BioLite™ cell culture treated 96-well clear bottom plates featuring a black or white polystyrene upper structure to suit a multitude of experimental needs while providing cost efficiency for a wide selection of applications in your cell culture routine.
• Non cytotoxique
• Apyrogène
• Sans BSE / TSE
• Sans RNase / DNase
• Sans ADN humain
• Matière première de classe VI USP
Spécification
Spécification
| Format | 96 puits |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | Traitement pour la culture cellulaire standard |
| Description | Plaque à 96 puits, avec couvercle, noire |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Gamme de produits | Biolite |
| Couleur | Fond optique, noir |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Polystyrène |
| Afficher plus |