Learn More
3M™ Cuve de détection de biomasse BTCUV
Code produit 17203744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de test : Test environnemental
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17203744 Type de test : Test environnemental
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17203744 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000138443
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Cuvettes pour échantillons de solutions aqueuses à utiliser avec le kit de détection de biomasse 3M™ Clean-Trace™.
  • Donne une indication en temps réel de la charge biologique totale ce qui permet une action corrective immédiate.
  • Offre une flexibilité lors de la gestion d’échantillons difficiles.
  • Idéal pour les eaux de procédé, les eaux usées, les réservoirs d’eau et les tours de refroidissement.
Spécification
Type de produit Accessoires
Type de test Test environnemental
À utiliser avec (équipement) Kit de détection de biomasse 3M™ Clean-Trace™
Quantité 1000/boîte