Learn More
Neogen Clean-Trace™ Kit de détection de biomasse ULW10
Description
- Évalue la quantité de biomasse dans les eaux de procédé, les eaux usées, les réservoirs d’eau et les tours de refroidissement en déterminant la quantité totale d’ATP présent.
- Contribue à déterminer l’état biologique de l’équipement de traitement et les effets des traitements biocides.
- Utile pour tester des échantillons aqueux nécessitant une filtration et / ou une extraction, tels que ceux qui sont visqueux ou qui contiennent des particules ou des fibres.
Spécification
Spécification
| Nbre par carton | 100/carton |
| Quantité | 100/carton |
| Type | Tester |