Learn More
Thermo Scientific™ Spectrophotomètre BioMate™ 160 UV/Visible
Code produit p-7145773 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
UV-Vis Spec + EU Power Cable
Garantie:
Garantie standard de 2 ans avec 1 an d’extension dès l’enregistrement de l’instrument auprès de Thermo Fisher Scientific dans les 6 mois suivant l’achat
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Garantie Conditionnement
15850002 UV-Vis Spec + EU Power Cable Garantie standard de 2 ans avec 1 an d’extension dès l’enregistrement de l’instrument auprès de Thermo Fisher Scientific dans les 6 mois suivant l’achat 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15850002 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 840301300
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Effectuez des mesures automatisées des acides nucléiques, des protéines et des cultures de cellules avec le spectrophotomètre UV/Visible Thermo Scientific BioMate 160.
Effectuez des mesures quantitatives dans des laboratoires de sciences de la vie avec le spectrophotomètre automatisé et compatible réseau Thermo Scientific™ BioMate™ 160 UV-visible. Le spectrophotomètre BioMate 160 offre des méthodes préprogrammées pour le dosage des acides nucléiques et des protéines ainsi que pour les mesures de cultures cellulaires. Forte de son utilisation et de ses performances optimisées, cette plateforme est dotée d’un écran tactile couleur haute résolution, d’une option de mise en réseau Wi-Fi et d’une conception robuste.
Le spectrophotomètre BioMate UV-visible permet d’automatiser les options à haut débit et offre une résistance à la lumière ambiante, ce qui permet d’exécuter des opérations sans couvercle pour une vitesse accrue et une praticité améliorée. Le logiciel comprend des méthodes de sciences de la vie pré-programmées telles que l’A260 (acide nucléique), l’A280 et l’A205 (protéines), des dosages protéiques colorimétriques et l’OD600.
Une gamme complète d’accessoires, comprenant notamment des passeurs et porte-cuves automatiques, un système d’aspiration et des sondes à fibres optiques, a été conçue pour simplifier l’échantillonnage et prendre en charge des mesures à débit élevé et un contrôle de la température.
Caractéristiques :
  • Interface utilisateur avec écran tactile haute résolution de 7 po
  • Méthodes de sciences de la vie pré-programmées
  • Compatible réseau (adaptateur Wi-Fi disponible)
  • Résistance à la lumière ambiante pour exécuter des opérations sans le couvercle
  • Accessoire Sipper
  • Compartiment à échantillons amovible et lavable avec emplacement et dispositif de retenue magnétiques
  • Capable d’accueillir des cellules avec un trajet optique pouvant aller jusqu’à 100 mm
  • (En option) Passeur 8 cuves avec tourelle commutable
  • (En option) Passeur 4 cuves (cuves longues)
  • (En option) Support thermostaté pour une cuve Peltier (20 °C - 60 °C)
Destiné aux :
  • Laboratoires d’enseignement de pointe
  • Départements de R&D
  • Applications nécessitant un débit élevé ou un contrôle de la température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Linéarité de la ligne de base ± 0,002 A
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (M73COA), certificat de conformité (COC)
Compartiments Accepte (en option) : Passeur 8 cuves Passeur 4 cuves (cuves longues) Support de cuve thermostaté Peltier (20-60 °C) Accessoire Sipper Coupleur de sonde en fibre optique
Raccordements USB-A unique
USB-A double
Exportation de données vers un réseau ou un PC via un adaptateur USB, Ethernet ou USB Wi-Fi disponible
Imprimer via un adaptateur USB, Ethernet ou USB Wi-Fi disponible
Type de détecteur Photodiodes au silicium doubles
Affichage Écran tactile couleur haute définition de 7 po, inclinable, 800 x 1 280 pixels
Dimensions (L x l x H) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Bande passante spectrale 2 nm
Type UV-Vis Spec + EU Power Cable
Wavelength Range De 190 à 1100 nm
Dérive (À 500 nm après 1 heure de chauffage) < 0,0005 A/h
Alimentation électrique Convertisseur CA / CC externe Tension et fréquence (Hz) sélectionnées automatiquement, 100/240 V, 50/60 Hz
Clavier Écran tactile
Durée de vie de la lampe Durée de vie typique > 5 ans, garantie 3 ans
Bruit (RMS à 500 nm, 60 mesures consécutives) ≤0,00020 A à 0 A à 260 et 500 nm ≤0,00030 A à 1 A à 260 et 500 nm ≤0,00040 A à 2 A à 260 et 500 nm
Conception optique Double faisceau
Précision photométrique ±0,002 A à 0,5 A, ±0,004 A à 1,0 A, ±0,008 A à 2,0 A
Affichage photométrique –3 A à +5 A
Gamme photométrique –2 A à +3,5 A
Répétabilité photométrique ±0,001 A à 1 A mesuré à 1,0 A à 546 nm
Imprimante incluse Imprimante à clipser disponible
Vitesse de balayage Vitesses lentes, moyennes et rapides, jusqu’à 1 600 nm/min
Lumière parasite < 1,0 %T à 198 nm (KCl), < 0,05 %T à 220 nm (NaI), < 0,03 %T à 340 nm (NaNO2)
Garantie Garantie standard de 2 ans avec 1 an d’extension dès l’enregistrement de l’instrument auprès de Thermo Fisher Scientific dans les 6 mois suivant l’achat
Précision en longueur d’onde ±0,5 nm
Intervalle de données de longueur d’onde 0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±0,2 nm
Poids (métrique) 7,5 kg