Learn More
Beckman Coulter Life Sciences Biomek Embouts de pipette i-Series
Code produit 31903145 Tous les produits Beckman Coulter Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
230 μl
1025 μL
Conditionnement:
480 pièces
960 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
31903145 50 μl 960 pièces
31903144 230 μl 960 pièces
31903143 1025 μL 480 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31903145 Fournisseur Beckman Coulter Life Sciences Code fournisseur B85888
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Pour une utilisation avec Biomek des manipulateurs de liquides et des performances de manipulation de liquides sans contamination pour des flux de travail automatisés.
  • Conçu, validé et approuvé spécifiquement pour Beckman Coulter Biomek les systèmes de manutention de liquides de la série i, assurant une compatibilité et des performances optimales
  • Disponible en plusieurs capacités et configurations, incluant des options conductrices, filtrées, stériles et à large aléage pour supporter diverses applications en laboratoire
  • Fabriqué à partir de polypropylène vierge de qualité supérieure
  • Les racks codés par couleur avec des définitions de pointe intégrées et des techniques de pipetage dans Biomek les logiciels facilitent le développement des méthodes et la mise en place des flux de travail
  • Les options stériles sont traitées à l’aide de méthodes de stérilisation validées pour des applications sensibles en génomique, protéomique et biologie moléculaire
Spécification
Volume (métrique) 50 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Format Boîte
Type de pointe Profil légèrement effilé, À barrière
Quantité 960 pointes
Type de produit Boîte à pointes
À utiliser avec (équipement) Systèmes de manipulation de liquides Beckman Coulter
Matériau Polypropylène vierge 100 %