Learn More
Invitrogen™ BioNick™ DNA Labeling System
Code produit 10492302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10492302 50 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10492302 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18247015
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Système de marquage de l’ADN BioNick™
Le système de marquage de l’ADN BioNick™ est idéal pour générer des sondes d’ADN biotinylées par translation de coupure optimisée pour une utilisation dans des hybridations in situ non radioactives. Ces sondes peuvent également être utilisées dans les transferts Southern ou Northern, les élévateurs de plaques, les hybridations de colonies et les hybridations par transfert de points. Utilisation du système de marquage de l’ADN BioNick™ :
  • L’ADN est marqué à la biotine-14-dATP, produisant des tailles de sonde de 50 à 500 bp
  • Une réaction marque 1 μg d’ADN modèle
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Le système de marquage de l’ADN BioNick™ comprend un mélange 10X dNTP contenant de la biotine-14-dATP, un mélange d’enzymes 10X contenant de l’ADN polymérase I et Dnase I, de l’ADN de contrôle, du tampon d’arrêt et de l’eau distillée. Conserver à -20°C. Garanti stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
    Méthode de détection Basés sur la biotine
    Marqueur ou colorant Biotine
    Type de produit final Sondes (ADN marqué)
    Labeling Target ADN (général)
    Comprend l’étiquette ou le colorant Oui
    Méthode d’étiquetage Marquage direct
    Gamme de produits BioNick
    Type de produit Système de marquage d’ADN
    Quantité 50 réactions
    Conditions d’expédition Homologué pour expédition sur de la glace ou de la glace carbonique