Description
Niemann-Pick C1 Polyclonal specifically detects Niemann-Pick C1 in Chinese Hamster, Hamster, Human, Mouse, Pig, Primate, Rat samples. It is validated for Electron Microscopy, Gene Knock-Out, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, KnockDown, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Niemann-Pick C1 |
| Applications | Electron Microscopy, Gene Knock-Out, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, KnockDown, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 350 |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated, KnockDown Validated |
| Formulation | 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide |
| Gene Alias | FLJ98532, Niemann-Pick C1 protein, Niemann-Pick disease, type C1, NPC, NPC1 |
| Gene Symbols | NPC1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide made to the C-terminal region of human Niemann-Pick C. [UniProtNo. O15118] |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?