Learn More
Watson-Marlow Bioprene - Tubulure en thermoplastique
Code produit 17207086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
5m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
17207086 0,5 mm 5m
15282938 0,8 mm 1 pièce
12653036 1,6 mm 1 pièce
15338155 2,4 mm 1 pièce
15377325 3,2 mm 1 pièce
15358155 4,8 mm 5m
15367403 6,4 mm 1 pièce
15259008 8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17207086 Fournisseur Watson-Marlow Code fournisseur 933.0005.J16
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La tubulure pour pompe péristaltique Bioprene a une durée de vie péristaltique exceptionnellement longue avec une faible perméabilité.
  • Bioprene™ Les tubes de pompe péristaltique sont conformes USP classe VI et FDA, et sont adaptés aux applications biopharmaceutiques et alimentaires.
  • La durée de vie péristaltique exceptionnellement longue du bioprene garantit la sécurité du process, réduisant ainsi les risques dans les applications cGMP critiques. Le bioprene est un tube en élastomère thermoplastique produit à partir de composants synthétiques. Aucun caoutchouc naturel (comme le latex) n'intervient dans la production de tubes en bioprene. La matière première a été intégralement testée conformément aux normes USP classe VI et est conforme à NSF51. Le bioprene a de nombreuses applications pour les opérations de fabrication biopharmaceutique, telles que le dosage en ligne, le transfert et la filtration, ainsi qu'à diverses applications dans l'industrie agroalimentaire. Une pression de fonctionnement de 0 À 2 bars peut être obtenue au moyen de tubes continus en bioprene. Une gamme d'éléments de tube LoadSure™ augmente la capacité de pression jusqu'à un maximum de 7 bars.
  • Guide de compatibilité chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,02 in
Diamètre (métrique) interne 0,5 mm
Matériau Silicone durci au platine
Longueur totale (impériale) 16 ft.
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (impériale) 0,0625 po
Épaisseur (métrique) 1.6 mm
Couleur Incolore
Dureté 60 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 176 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Type de produit Tubulures en thermoplastique