Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuses de bio traitement BIOS 16 et A dotées de la technologie GreenCool innovante
GREENER_CHOICE
Code produit 30286544 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 x 2 000 ml
10 x 1 000 ml
FCR max.:
12 000 x g
8 500 x g
Type de produit:
Centrifugeuse BIOS 16 à usage intensif à grande capacité
Centrifugeuse BIOS A à usage intensif à grande capacité
Centrifugeuse à grande capacité BIOS 16
Centrifugeuse à grande capacité BIOS A
Tension:
200/240 V
380/400 V
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité FCR max. Type de produit Tension unitSize
30286544 8 x 2 000 ml 8 500 x g Centrifugeuse à grande capacité BIOS 16 200/240 V 1 pièce
30286539 8 x 2 000 ml 8 500 x g Centrifugeuse BIOS 16 à usage intensif à grande capacité 200/240 V 1 pièce
30286546 8 x 2 000 ml 8 500 x g Centrifugeuse à grande capacité BIOS 16 380/400 V 1 pièce
30286545 10 x 1 000 ml 12 000 x g Centrifugeuse à grande capacité BIOS A 200/240 V 1 pièce
30286541 10 x 1 000 ml 12 000 x g Centrifugeuse à grande capacité BIOS A 380/400 V 1 pièce
30286542 10 x 1 000 ml 12 000 x g Centrifugeuse BIOS A à usage intensif à grande capacité 200/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30286544 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75008612
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les centrifugeuses de bioprocessing BIOS 16 et A combinent une grande capacité dotées de la technologie GreenCool innovante, pour aider à garantir un bioprocessing flexible et à haut débit tout en réduisant l’impact sur l’environnement. Offrant une capacité allant jusqu’à 16 L par cycle avec une large gamme de flacons et de conteneurs de bio traitement.
Les centrifugeuses de bioprocessing BIOS 16 et A de Thermo Scientific sont spécialement conçues pour les applications à grand volume. Elles sont dotées de la technologie GreenCool, un système de réfrigération à réfrigérant naturel (CO2) de nouvelle génération, réduisant l’impact sur l’environnement (PRG de 1). Cette technologie avancée réduit la consommation d’énergie et améliore les performances globales de réfrigération, réduisant ainsi les coûts d’exploitation. Les centrifugeuses BIOS fournissent un débit élevé avec une capacité de 16 L et sont conformes aux normes internationales. Une ergonomie améliorée, des niveaux de bruit réduits et un poids plus léger contribuent à un meilleur environnement de laboratoire.
Les centrifugeuses BIOS 16 et BIOS A de Thermo Scientific sont des centrifugeuses à grande capacité spécialement conçues pour les applications à grand volume et de bioprocessing. Ces instruments debout innovants intègrent la technologie GreenCool, utilisant un système de réfrigération naturel par réfrigérant CO2 qui est conforme aux réglementations à venir de l’UE et aux États-Unis (EPA) sur les gaz fluorés. Ce réfrigérant avec un potentiel de réchauffement global (PRG) de 1, ce qui réduit considérablement l’impact de l’utilisation de la centrifugeuse sur l’environnement. De plus, la technologie GreenCool permet de réduire la consommation d’énergie, la production de chaleur plus faible, des temps de réfrigération rapides et une meilleure stabilité de la température.
Disponibles dans deux modèles, ces centrifugeuse offrent la possibilité de choisir des rotors de capacité supérieure ou suivre les processus de production existants, avec un choix de neuf rotors Thermo Scientific:
  • BIOS 16: Capacité jusqu’à 8 x 2 L. Vitesse maximale/RCF: 5,400 tr/min /8,500 x g, justifiant une variété de flacons, de tubes et de conteneurs de bio traitement
  • BIOS A: Capacité jusqu’à 10 x 1 L. Vitesse maximale/RCF: 6,250 tr/min /12,000 x g, avec flacons de 1 L
Les deux modèles sont fabriqués en Allemagne dans une installation certifiée «zéro déchets» alimentée par 100 % d’énergies renouvelables.
La série BIOS offre une capacité exceptionnelle pour le traitement de grands volumes tout en maintenant un fonctionnement simplifié et des normes internationales de conformité. Une ergonomie améliorée, des niveaux de bruit réduits et un poids plus léger contribuent à un meilleur environnement de laboratoire. Les centrifugeuses sont compatibles avec divers rotors, godets, doublures, adaptateurs, produits consommables et logiciels, offrant une solution complète pour un bio traitement efficace et durable dans les installations modernes.
Thermo Scientific est doté des fonctions suivantes:
  • Technologie GreenCool: Le système de réfrigération à réfrigérant naturel fournissant jusqu’à 15 % d’économies d’énergie par rapport au modèle précédent, permet une réduction des coûts d’exploitation.
  • Fonction porte automatique: Ouvrez et fermez automatiquement la porte de la centrifugeuse en actionnant tout simplement le bouton-poussoir.
  • Fonction fermeture automatique: Ouverture et fermeture immédiates du rotor avec couvercle pour une meilleure commodité.
  • Fonction effet centrifuge cumulé (ACE): Ajuste automatiquement la durée du cycle pour prendre en compte et éliminer les variations d’accélération/de décélération, qui pourraient autrement se solder par une séparation incomplète des plaquettes.
  • Interface Centri-Touch: L’écran vive, très visible et compatible avec les gants permet un contrôle intuitif et une visualisation des données, simplifiant la configuration de l’exécution avec la fonction Thermo Scientific Centri-Cross pour convertir vos protocoles existants.
  • Technologie Eco-Spin: Économies d’énergie allant jusqu’à 64% grâce à des rotors avec windshield.
  • Gestion des données: compatible avec le logiciel de gestion des données Centri-Log Plus pour la conformité à la partie 11 du CFR 21 de la FDA.
  • Connectivité: application Centri-Vue pour la surveillance et le contrôle à distance immédiats.
  • Plusieurs options de consommables y compris les flacons SteriBIOS de Thermo Scientific, les conteneurs de bioprocessing CentriPAK de Thermo Scientific et les tubes TPP® Bio réacteur
Normes mondiales:
  • Certifié UL
  • Marquage CE
  • Conforme à la norme RoHS
  • Conforme à la directive DEEE
  • CEI 61010-1
  • CEI 61010-2-020
  • CEI 61326-1 Classe B
  • EN ISO 14971
  • EN ISO 9001
Modèles précédents: centrifugeuse Thermo Scientific Sovall BIOS 16 et centrifugeuse Thermo Scientific Sovall BIOS A
Les produits mentionnés sur cette page sont destinés à un usage en laboratoire. Il incombe au client de s’assurer que les performances du produit sont adaptées à l’utilisation ou à l’application auxquelles il le destine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8 x 2 000 ml
Vitesse max. 5,400 rpm
FCR max. 8 500 x g
Réfrigéré Sans CFC
Gamme de produits Sorvall
Tension 200/240 V
Type de produit Centrifugeuse à grande capacité BIOS 16