Learn More
Unity Lab Services™ Service IQOQ pour armoires de biosécurité
Code produit 17927792
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Postes de sécurité microbiologique
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17927792 Postes de sécurité microbiologique 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17927792 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur IOQBSCMVS
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Service IQOQ pour les enceintes de biosécurité de classe II.
  • IQ : Vérifie que l'équipement, les manuels, les fournitures et tous les autres accessoires sont arrivés intacts, comme spécifié dans le bon de commande.
  • Vérifie que l’équipement et tous les autres accessoires sont assemblés et installés. Tout événement anormal observé pendant le test d'intelligence artificielle est consigné dans le protocole du test.
  • Vérifie que le site d'installation et l'environnement de l'équipement répondent aux exigences environnementales spécifiées par le fabricant.
  • Les informations de configuration de chaque composant du système sont enregistrées.
  • L'installation de l'équipement n'est PAS incluse.
  • OQ : Les informations détaillées sur la configuration de chaque composant du système ont été enregistrées (le cas échéant).
  • Vérifie les fonctions importantes des équipements et s'assure que ceux-ci fonctionnent comme prévu par le fabricant et conformément aux normes et exigences.
  • Le test clé varie en fonction de la norme de certification pertinente (NSF49/EN12469/DIN12480). Exemples : fuite de filtre, DEHS, vitesse de l’air, sécurité électrique, schéma de propagation de la fumée par flux d’air, KI-DISCUS™ .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Postes de sécurité microbiologique
Type de produit Service IQ/OQ