Learn More
Thermo Scientific Test KI en enceinte de biosécurité - Fisherbrand Armoires de biosécurité
Code produit 30503418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Test KI européen
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
30503418 Test KI européen 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30503418 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur BSCKIFIS
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Test européen KI Discus pour Fisherbrand enceintes de biosécurité pour évaluer la protection des opérateurs conformément aux normes et réglementations.
  • Réalisé conformément à la norme CEN BS EN12469:2000 (tableau 5) pour les enceintes de sécurité microbiologique.
  • Évalue la protection de l'opérateur/personnelle à l'aide de la méthode de test KI Discus.
  • Applicable lors de la mise en service et des essais de maintenance annuels de routine.
  • Conformément aux directives réglementaires nationales, notamment celles du HSE (Royaume-Uni), qui recommande un test annuel.
Conformément à la norme européenne relative aux enceintes de sécurité microbiologique, CEN BS EN12469:2000 (Tableau - 5), le test KI Discus est indiqué comme un test optionnel pour la protection de l'opérateur/personnel. Ceci s'applique aussi bien à la mise en service qu'aux tests de maintenance de routine annuels. Cependant, il convient de toujours respecter la réglementation nationale, car certaines réglementations nationales, telles que celles du HSE (Royaume-Uni), recommandent que le test KI Discus soit effectué au moins une fois par an.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Postes de sécurité microbiologique
Durée 1 an
Type de produit Test KI européen