Learn More
Unity Lab Services™ Service de requalification des enceintes de biosécurité
Code produit 30178678
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Poste de sécurité microbiologique
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
30178678 Poste de sécurité microbiologique 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30178678 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur RQBSC
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Services de requalification pour enceintes de biosécurité (documentation incluse)
Requalification (RQ) : Vérification documentée que l'équipement (tel qu'installé) fonctionne comme prévu, conformément aux spécifications du fabricant.
  • Vérifie les fonctions importantes des équipements et contribue à garantir que ceux-ci fonctionnent comme prévu par le fabricant et sont conformes aux normes et exigences.
  • Principaux tests proposés selon la norme de certification pertinente (NSF49/EN 12469/DIN 12480)
    • Quelques exemples : fuite du filtre, DEHS, vitesse de l’air, sécurité électrique, schéma de dégagement de fumée par flux d’air, KI-DISCUS .
  • Veuillez noter que l'installation et la qualification opérationnelle, idéalement accompagnées de la maintenance préventive et de l'étalonnage, doivent être effectuées sur l'équipement de laboratoire avant que les services de requalification puissent être réalisés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Poste de sécurité microbiologique
Type de produit Service de requalification