Learn More
Unity Lab Services™ Service de mise en service des enceintes de biosécurité
Code produit 17970882
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Postes de sécurité microbiologique
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17970882 Postes de sécurité microbiologique 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17970882 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur STARTBSCMVS
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Le service de mise en service d'une enceinte de biosécurité sans préfiltre comprend la certification pour NSF 49 aux États-Unis et EN12469 en Europe. Au Royaume-Uni, un test KI approprié (BSCKI15S ou BSCKI18L) doit être ajouté. Assemblage majeur exclu.
  • Comprend les frais de déplacement et de main-d'œuvre, sauf en cas de déplacements importants.
  • Thermo Fisher Scientific À son arrivée, le technicien effectuera les tâches suivantes, en fonction de l'équipement spécifique :
    • Vérifiez que l'équipement a été manipulé et assemblé conformément au manuel d'utilisation.
    • Vérifiez que les dégagements nécessaires sont respectés par rapport aux obstacles, murs, autres équipements, portes, fenêtres, bouches d'aération et sources de lumière, de chaleur ou de courant d'air excessifs.
    • Stabiliser, équilibrer, ancrer et connecter aux supports muraux préinstallés (à l'exclusion des ancrages sismiques) à l'aide de la quincaillerie appropriée.
    • Mettez à la terre et connectez-vous à l'alimentation électrique appropriée et aux autres équipements via les connexions adéquates.
    • Raccordez les conduites aux sources de gaz inflammables et sous pression, aux réservoirs et à l'eau, à l'aide des raccords, conduites, tubes et autres accessoires appropriés.
    • Suivez les instructions du manuel d'utilisation du fabricant.
    • Raccordez les dispositifs de sécurité installés en usine tels que les alarmes et les systèmes de secours.
    • Vérifiez que le clavier, les commandes, le menu de service et l'interface utilisateur fonctionnent.
    • Configuration des profils d'exploitation utilisateur
    • Expliquer les exigences et les procédures de fonctionnement, d'entretien et de nettoyage
    • Expliquez les options de garantie et de plan de service.
    • Examinez les options d'achat pour l'entretien préventif annuel et planifiez-le en conséquence.
  • L'appareil doit être déballé et installé sur son lieu d'utilisation par le client avant l'arrivée du technicien ; exclut le montage principal (empilage des incubateurs et agitateurs à CO2 lourds , montage des supports d'enceintes de biosécurité et positionnement de l'enceinte sur les supports).
  • Comprend la certification des enceintes de biosécurité pour NSF 49 aux États-Unis et EN12469 en Europe ; au Royaume-Uni, un test KI approprié (BSCKI15S ou BSCKI18L) doit être ajouté.
  • Le client doit s'assurer que le site est correctement préparé à l'avance, y compris les sources d'approvisionnement et les raccordements.
  • Tous les travaux supplémentaires, tels que les temps d'attente ou les travaux correctifs, seront facturés en sus, conformément à notre grille tarifaire en vigueur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Postes de sécurité microbiologique
Type de produit Service de démarrage