Learn More
IBA Lifesciences Biotine
Code produit 12853206 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
5 g
Conditionnement:
2g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12853206 2 g 2g
12863206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12853206 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 21016002
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Poudre de biotine pour la préparation du tampon d’élution Strep-Tactin™XT
  • La biotine est une vitamine du complexe B hydrosoluble, également connue sous le nom de vitamine B7 ou de vitamine H. Elle se lie aux poches de liaison à la biotine de la streptavidine, de la Strep-Tactin™ et Strep-Tactin™XT avec différentes affinités.
  • Elle permet l’élution efficace des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ à partir de Strep-Tactin™XT, tout en conservant la réutilisabilité de la résine.
  • Elle peut être utilisée pour la préparation du tampon d’élution Strep-Tactin™XT, Buffer BXT.
  • De plus, la biotine peut être utilisée pour l’élution de protéines biotinylées à partir de Strep-Tactin™, où elle se lie de manière irréversible à la résine - Strep-Tactin™ ne peut pas être régénérée dans ce type d’application.
Identifiants chimiques
CAS 58-85-5
Formule moléculaire C10H16N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 244.31
Numéro MDL MFCD00005541
Clé InChI YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
CID PubChem 171548
ChEBI CHEBI:15956
Nom IUPAC Acide 5-{2-oxo-hexahydro-1 H-thiéno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentanoïque
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Spécification
Couleur Blanc
Quantité 2 g
Usage exclusivement réservé à la recherche.